Få mere at vide
1,2-Bis(dichlorophosphino)ethane, 96%
Artikelnummer. 11404557
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404557 5 g 5g
11494547 1 g 1g
11414557 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21092.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 28240-69-9 | C2H4Cl4P2 | 231.802 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28240-69-9
Molekylær formel C2H4Cl4P2
Molekylvægt (g/mol) 231.802
MDL nummer MFCD00009609
InChI nøgle SBWAJHLQMFBNIN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 119904
IUPAC navn dichlor(2-dichlorphosphanylethyl)phosphan
SMIL C(CP(Cl)Cl)P(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Bis(dichlorophosphino)ethane
Tæthed 1.54
Kogepunkt 70°C (1 mmHg)
Flammepunkt None
Brydningsindeks 1.588
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym 1,2-bis dichlorophosphino ethane, phosphonous dichloride, 1,2-ethanediylbis, ethylenebis dichlorophosphine, phosphonous dichloride, p,p'-1,2-ethanediylbis, phosphonous dichloride,p,p'-1,2-ethanediylbis, dichloro 2-dichlorophosphanyl ethyl phosphane, ethylenebis phosphonous dichloride, 1,2-bis dichlorophosphine ethane, 1, 2-bis dichlorophosphino ethane, pubchem6472
Formel vægt 231.81
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Bis(dichlorophosphino)ethane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Bis(dichlorophos