Få mere at vide
1,2-bis(Chloromethoxy)ethane (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-bis(Chloromethoxy)ethane |
| CAS | 13483-18-6 |
| Molekylær formel | C4H8Cl2O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Ethylene glycol bis(chloromethyl) ether, NSC 508881 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8Cl2O2/c5-3-7-1-2-8-4-6/h1-4H2 |
| SMIL | ClCOCCOCCl |
| IUPAC navn | 1,2-bis(chloromethoxy)ethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.01 |