Få mere at vide
1,2-bis(chlordimethylsilyl)ethan, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387745
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387745 100 g 100g
11377745 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387745 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02570.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13528-93-3 | C6H16Cl2Si2 | 215.26 g/mol
1,2-bis(chlordimethylsilyl)ethan anvendes som beskyttelsesreagens for primære aminer. Det bruges også inden for medicin, elektronikindustri og polymermateriale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2-bis(chlordimethylsilyl)ethan anvendes som beskyttelsesreagens til primære aminer. Det bruges også inden for medicin, elektronikindustri og polymermateriale.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke baser og vand. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13528-93-3
Molekylær formel C6H16Cl2Si2
Molekylvægt (g/mol) 215.26
MDL nummer MFCD00000505
InChI nøgle VGQOKOYKFDUPPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis chlorodimethylsilyl ethane, ethylenebis chlorodimethylsilane, silane, 1,2-ethanediylbis chlorodimethyl, unii-b4ocj0e6j1, 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-dichlorodisilethylene, chloro 2-chlorodimethylsilyl ethyl dimethylsilane, b4ocj0e6j1, 2,5-dichloro-2,5-dimethyl-2,5-disilahexane, 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-dichloro-disylethylene
PubChem CID 83552
SMIL C[Si](C)(Cl)CC[Si](C)(C)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 198°C to 200°C
Kemisk navn eller materiale 1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane
Smeltepunkt 34°C to 40°C
Mængde 100 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1920141
Flammepunkt 65°C (149°F)
Opløselighedsinformation Reacts with water.
IUPAC navn chlor-[2-[chlor(dimethyl)silyl]ethyl]-dimethylsilan
Formel vægt 215.27
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Følsomhed Moisture sensitive