Få mere at vide
1,2-bis(chlordimethylsilyl)ethan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10308840 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10308840 5 g Glasflaske 5g
10142141 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10308840 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 313260050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13528-93-3 | C6H16Cl2Si2 | 215.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13528-93-3
Molekylær formel C6H16Cl2Si2
Molekylvægt (g/mol) 215.26
MDL nummer MFCD00000505
InChI nøgle VGQOKOYKFDUPPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis chlorodimethylsilyl ethane, ethylenebis chlorodimethylsilane, silane, 1,2-ethanediylbis chlorodimethyl, unii-b4ocj0e6j1, 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-dichlorodisilethylene, chloro 2-chlorodimethylsilyl ethyl dimethylsilane, b4ocj0e6j1, 2,5-dichloro-2,5-dimethyl-2,5-disilahexane, 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-dichloro-disylethylene
PubChem CID 83552
IUPAC navn chlor-[2-[chlor(dimethyl)silyl]ethyl]-dimethylsilan
SMIL C[Si](C)(Cl)CC[Si](C)(C)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 35.0°C to 38.0°C
Kogepunkt 198.0°C to 200.0°C
Flammepunkt 65°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glasflaske
Lineær formel [-CH2Si(CH3)2Cl]2
Mængde 5 g
Merck Index 15, 1251
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts.
Formel vægt 215.27
Procent renhed 96%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof