missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2-Bis(7-methyloctyl)cyclohexyl-1,2-dicarboxylate, TRC

Artikelnummer. 30180010
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180010 10 g
30180092 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30180010 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB49610010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 318292-43-2
Molekylær formel C26 H48 O4
Molekylvægt (g/mol) 424.66
Synonym 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis(7-methyloctyl) ester (9CI), Bis(7-methyloctyl) cyclohexane-1,2-dicarboxylate, Bis(7-methyloctyl) tetrahydrophthalate
IUPAC navn bis(7-methyloctyl) cyclohexane-1,2-dicarboxylate
SMIL CC(C)CCCCCCOC(=O)C1CCCCC1C(=O)OCCCCCCC(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis(7-methyloctyl) ester
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C26H48O4/c1-21(2)15-9-5-7-13-19-29-25(27)23-17-11-12-18-24(23)26(28)30-20-14-8-6-10-16-22(3)4/h21-24H,5-20H2,1-4H3
Formel vægt 424.3553
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.