Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 2-Bis(4-pyridyl)ethylene |
| CAS | 13362-78-2 |
| Molekylær formel | C12H10N2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 4,4'-vinylenedipyridine, 1,2-di 4-pyridyl ethylene, 1,2-bis 4-pyridyl ethylene, 1,2-di pyridin-4-yl ethene, trans-1,2-bis 4-pyridyl ethylene, 1,2-di-4-pyridylethene, e-1,2-di pyridin-4-yl ethene, pyridine, 4,4'-1e-1,2-ethenediylbis, 4-4-pyridylvinyl pyridine, pyridine, 4,4'-1,2-ethenediyl bis-, e |
| InChI nøgle | MGFJDEHFNMWYBD-OWOJBTEDSA-N |
| SMIL | C1=CN=CC=C1C=CC2=CC=NC=C2 |
| IUPAC navn | 4-[(E)-2-pyridin-4-ylethenyl]pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.226 |
| PubChem CID | 776222 |
| Vis mere |