Få mere at vide
1,2-Bis(4-methoxyphenyl)ethanon, TRC
Artikelnummer. 30331198
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30331198 5 g
1 options
Artikelnummer. 30331198 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4898005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Bis(4-methoxyphenyl)ethanone
CAS 120-44-5
Molekylær formel C16H16O3
Mængde 5 g
Synonym 4'-Methoxy-2-(p-methoxyphenyl)-acetophenone, 1,2-Bis(4-methoxyphenyl)ethanone, 1,2-Bis(p-methoxyphenyl)ethanone, 1,2-Di-p-anisylethanone, 4,4'-Dimethoxydeoxybenzoin, 4-Methoxybenzyl 4-methoxyphenyl ketone, 4'-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)acetophenone, 4'-Methoxy-2-(p-methoxyphenyl)acetophenone, Deoxy-p-anisoin, Deoxyanisoin, Desoxy-p-anisoin, NSC 26660, NSC 8793, p-Methoxybenzyl p-methoxyphenyl ketone, α-(p-Methoxyphenyl)-p-methoxyacetophenone
InChI formel InChI=1S/C16H16O3/c1-18-14-7-3-12(4-8-14)11-16(17)13-5-9-15(19-2)10-6-13/h3-10H,11H2,1-2H3
SMIL O=C(C1=CC=C(OC)C=C1)CC2=CC=C(OC)C=C2
IUPAC navn 1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 256.3
Formel vægt 256.11