Få mere at vide
1,2-Bis(4-(benzo[d]oxazol-2-yl)phenyl)ethen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene |
| CAS | 1533-45-5 |
| Molekylær formel | C28 H18 N2 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Benzoxazole, 2,2'-(vinylenedi-p-phenylene)bis- (7CI,8CI), 2,2'-(1,2-Ethenediyldi-4,1-phenylene)bis[benzoxazole], 2,2'-(Vinylenedi-p-phenylene)bisbenzoxazole, 4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene, 4,4'-Di(benzoxazol-2-yl)stilbene, Benetex OB 1, C.I. 40674, C.I. Fluorescent Brightener 393, Eastobrite OB 1, Eastobrite OB 3, Fluorescent Brightener 393, OB 1, Optical Brightener 1, TM, TM (UV stabilizer), Uvitex OB 1, Uvitex OB-ONE, p,p'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene |
| InChI formel | InChI=1S/C28H18N2O2/c1-3-7-25-23(5-1)29-27(31-25)21-15-11-19(12-16-21)9-10-20-13-17-22(18-14-20)28-30-24-6-2-4-8-26(24)32-28/h1-18H |
| SMIL | o1c(nc2ccccc12)c3ccc(C=Cc4ccc(cc4)c5oc6ccccc6n5)cc3 |
| IUPAC navn | 2-[4-[2-[4-(1,3-benzoxazol-2-yl)phenyl]ethenyl]phenyl]-1,3-benzoxazol |
| Molekylvægt (g/mol) | 414.45 |
| Formel vægt | 414.1368 |