Få mere at vide
1,2-Bis(4-(benzo[d]oxazol-2-yl)phenyl)ethen, TRC
Artikelnummer. 30346836
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30346836 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30346836 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB410525250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene
CAS 1533-45-5
Molekylær formel C28 H18 N2 O2
Mængde 250 mg
Synonym Benzoxazole, 2,2'-(vinylenedi-p-phenylene)bis- (7CI,8CI), 2,2'-(1,2-Ethenediyldi-4,1-phenylene)bis[benzoxazole], 2,2'-(Vinylenedi-p-phenylene)bisbenzoxazole, 4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene, 4,4'-Di(benzoxazol-2-yl)stilbene, Benetex OB 1, C.I. 40674, C.I. Fluorescent Brightener 393, Eastobrite OB 1, Eastobrite OB 3, Fluorescent Brightener 393, OB 1, Optical Brightener 1, TM, TM (UV stabilizer), Uvitex OB 1, Uvitex OB-ONE, p,p'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene
InChI formel InChI=1S/C28H18N2O2/c1-3-7-25-23(5-1)29-27(31-25)21-15-11-19(12-16-21)9-10-20-13-17-22(18-14-20)28-30-24-6-2-4-8-26(24)32-28/h1-18H
SMIL o1c(nc2ccccc12)c3ccc(C=Cc4ccc(cc4)c5oc6ccccc6n5)cc3
IUPAC navn 2-[4-[2-[4-(1,3-benzoxazol-2-yl)phenyl]ethenyl]phenyl]-1,3-benzoxazol
Molekylvægt (g/mol) 414.45
Formel vægt 414.1368