missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2-Bis(4-(benzo[d]oxazol-2-yl)phenyl)ethen, TRC

Artikelnummer. 30348059
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30348059 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30348059 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4105252.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene
CAS 1533-45-5
Molekylær formel C28 H18 N2 O2
Mængde 2.5 g
Synonym Benzoxazole, 2,2'-(vinylenedi-p-phenylene)bis- (7CI,8CI), 2,2'-(1,2-Ethenediyldi-4,1-phenylene)bis[benzoxazole], 2,2'-(Vinylenedi-p-phenylene)bisbenzoxazole, 4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene, 4,4'-Di(benzoxazol-2-yl)stilbene, Benetex OB 1, C.I. 40674, C.I. Fluorescent Brightener 393, Eastobrite OB 1, Eastobrite OB 3, Fluorescent Brightener 393, OB 1, Optical Brightener 1, TM, TM (UV stabilizer), Uvitex OB 1, Uvitex OB-ONE, p,p'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene
InChI formel InChI=1S/C28H18N2O2/c1-3-7-25-23(5-1)29-27(31-25)21-15-11-19(12-16-21)9-10-20-13-17-22(18-14-20)28-30-24-6-2-4-8-26(24)32-28/h1-18H
SMIL o1c(nc2ccccc12)c3ccc(C=Cc4ccc(cc4)c5oc6ccccc6n5)cc3
IUPAC navn 2-[4-[2-[4-(1,3-benzoxazol-2-yl)phenyl]ethenyl]phenyl]-1,3-benzoxazol
Molekylvægt (g/mol) 414.45
Formel vægt 414.1368
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.