missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2-Bis(3,5-dioxo-1-piperazinyl)ethane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Bis(3,5-dioxo-1-piperazinyl)ethane |
| CAS | 1506-47-4 |
| Molekylær formel | C10H14N4O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4,4'-(1,2-Ethanediyl)bis[2,6-piperazinedione], Antimet, N,N'-1,2-Ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-glycine N,N:N',N'-Diimide, ICRF 154, NSC 129942 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N4O4/c15-7-3-13(4-8(16)11-7)1-2-14-5-9(17)12-10(18)6-14/h1-6H2,(H,11,15,16)(H,12,17,18) |
| SMIL | O=C1CN(CCN2CC(=O)NC(=O)C2)CC(=O)N1 |
| IUPAC navn | 4-[2-(3,5-dioxopiperazin-1-yl)ethyl]piperazine-2,6-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.24 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?