missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamoyl)hydrazine, TRC

Artikelnummer. 30329077
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30329077 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30329077 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5920105G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Irganox 1024
CAS 32687-78-8
Molekylær formel C34 H52 N2 O4
Mængde 5 g
Synonym Hydrazine, 1,2-bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamoyl)- (8CI), 1,2-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamoyl)hydrazide, 1,2-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamoyl)hydrazine, 1,2-Bis(3,5-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamoyl)hydrazine, 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenepropionic acid 2-[3-[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]hydrazide, ADK Stab CDA 10, Antioxidant 1024, Antioxidant BPP, CDA 10, IR 1024, Irganox 1024, Irganox GX MD 1024, Irganox MD 1024, Irganox MD 2014, Lowinox MD 24, MD 1024, MD 24, N,N'-Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl]hydrazine, N,N'-Bis[3-(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyphenyl)propionyl]hydrazine, N,N'-Bis[β-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid] hydrazide, N,N'-Bis[β-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl]hydrazine, Songnox 1024, Songnox 1024FG, Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, 2-[3-[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]hydrazide
InChI formel InChI=1S/C34H52N2O4/c1-31(2,3)23-17-21(18-24(29(23)39)32(4,5)6)13-15-27(37)35-36-28(38)16-14-22-19-25(33(7,8)9)30(40)26(20-22)34(10,11)12/h17-20,39-40H,13-16H2,1-12H3,(H,35,37)(H,36,38)
SMIL CC(C)(C)c1cc(CCC(=O)NNC(=O)CCc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C
IUPAC navn 3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N'-[3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl]propanehydrazide
Molekylvægt (g/mol) 552.7877
Formel vægt 552.3927
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.