Få mere at vide
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-fosfolilanyl]benzen, 97+%
Beskrivelse
Det er en DuPhos- og BPE-ligander, som er yderst effektive privilegerede ligander.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-ligander, som er yderst effektive privilegerede ligander.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares ved stuetemperatur.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene |
| Smeltepunkt | 66 °C til 76 °C |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 4810602 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 306.36 |
| Procent renhed | ≥97% |