Få mere at vide
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diisopropyl-1-fosfolilanyl]ethan, 97+%
Artikelnummer. 15475416
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15475416 250 mg 250mg
15465416 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475416 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60017.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 528854-34-4 | C22H44P2 | 370,542 g/mol
Det anvendes som DuPhos- og BPE-ligander. Det er en meget effektiv privilegeret ligander.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som DuPhos- og BPE-ligander. Det er en meget effektiv privilegeret ligander.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 528854-34-4
Molekylær formel C22H44P2
Molekylvægt (g/mol) 370.542
MDL nummer MFCD08705244
InChI nøgle IRVIFEWWPYKALC-GXRSIYKFSA-N
Synonym 1,2-bis 2s,5s-2,5-di-i-propylphospholano ethan
PubChem CID 11707202
IUPAC navn (2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-di(propan-2-yl)phospholan-1-yl]ethyl]-2,5-di(propan-2-yl)phospholan
SMIL CC(C)C1CCC(P1CCP2C(CCC2C(C)C)C(C)C)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]ethane
Smeltepunkt 67 °C til 72 °C
Mængde 250 mg
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 370.53
Procent renhed ≥97%