Få mere at vide
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]benzene, 97+%
Artikelnummer. 15405736
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15405736 250 mg 250mg
15495726 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405736 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60407.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 147253-69-8 | C26H44P2 | 418.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147253-69-8
Molekylær formel C26H44P2
Molekylvægt (g/mol) 418.59
MDL nummer MFCD02684550,MFCD02684550
InChI nøgle RBVGOQHQBUPSGX-UHFFFAOYNA-N
Synonym s,s-i-pr-duphos, rel-1,2-bis 2s,5s-2,5-diisopropylphospholan-1-yl benzene, s,s-ipr-duphos, 1,2-bis 2s,5s-2,5-diisopropylphospholan-1-yl benzene, --1,2-bis 2s,5s-2,5-di-iso-propylphospholano benzene, --1,2-bis 2s,5s-2,5-di-i-propylphospholano benzene, --1,2-bis 2s,5s-2,5-diisopropylphospholano benzene, kanata purity, 2s,5s-1-2-2s,5s-2,5-diisopropylphospholan-1-yl phenyl-2,5-diisopropylphospholane
PubChem CID 11520495
IUPAC navn (2S,5S)-1-[2-[(2S,5S)-2,5-di(propan-2-yl)phospholan-1-yl]phenyl]-2,5-di(propan-2-yl)phospholane
SMIL CC(C)C1CCC(C(C)C)P1C1=CC=CC=C1P1C(CCC1C(C)C)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]benzene
Smeltepunkt 26°C to 43°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Air Sensitive
Optisk rotation −103° (c=1 in Chloroform)
Formel vægt 418.58
Procent renhed ≥97%