Få mere at vide
1,2-Bis((2S,5S)-2,5-diethylphospholano)benzen(cyclooctadien)rhodium(I) tetrafluoroborat, 97%
Artikelnummer. 10666840 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10666840 250 mg Glasflaske 250mg
10545490 100 mg Glasflaske 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10666840 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435192500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 213343-64-7 | C30H48BF4P2Rh | 660,37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 213343-64-7
Molekylær formel C30H48BF4P2Rh
Molekylvægt (g/mol) 660.37
MDL nummer MFCD01862465
InChI nøgle DSYBEQKPSKLNMC-RTXTXWNLNA-N
Synonym s,s-et-duphos-rh, +-1,2-bis 2s,5s-2,5-diethylphospholano benzene cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, +-1,2-bis 2s,5s-2,5-diethylphospholano benzene cyclooctadiene rhodium l tetrafluoroborate
PubChem CID 11006841
SMIL [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.CC[C@H]1CC[C@H](CC)P1C1=C(C=CC=C1)P1[C@@H](CC)CC[C@@H]1CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Bis((2S,5S)-2,5-Diethylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Brun til Orange
Elementær analyse 52,4 til 56,8 % C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-dien;(2S,5S)-1-[2-[(2S,5S)-2,5-diethylphospholan-1-yl]phenyl]-2,5-diethylphospholan;rhodium;tetrafluorborat
Formel vægt 660.37
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver