Få mere at vide
(+)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diethyl-1-fosfolilanyl]benzen, 97+%
Artikelnummer. 15486156
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15486156 250 mg 250mg
15476156 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60981.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 136779-28-7 | C22H36P2 | 362,478 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136779-28-7
Molekylær formel C22H36P2
Molekylvægt (g/mol) 362.478
MDL nummer MFCD00142321
InChI nøgle GVVCHDNSTMEUCS-MUGJNUQGSA-N
Synonym ethyl-duphos, s,s, unii-fri8026kma, s,s-et-duphos, fri8026kma, +-1,2-bis 2s,5s-2,5-diethylphospholano benzene, +-duphos, 2s,5s-1-2-2s,5s-2,5-diethylphospholan-1-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, s,s-ethyl-duphos
PubChem CID 5702640
IUPAC navn (2S,5S)-1-[2-[(2S,5S)-2,5-diethylphospholan-1-yl]phenyl]-2,5-diethylphospholan
SMIL CCC1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3C(CCC3CC)CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diethyl-1-phospholanyl]benzene
Tæthed 1.01
Brydningsindeks 1.581
Mængde 250 mg
Beilstein 4814174
Følsomhed Luftfølsom
Optisk rotation +265° (c=1 i hexan)
Formel vægt 362.47
Procent renhed ≥97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diethyl-1-phospholanyl]benzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (+)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diethylphospholano] benzene