Få mere at vide
(+)-1,2-bis[(2S,5S)-2,5-diethyl-1-phospholanyl]benzen, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476156
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15476156
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H60981.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 136779-28-7 | C22H36P2 | 362.478 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136779-28-7
Molekylær formel C22H36P2
Molekylvægt (g/mol) 362.478
MDL nummer MFCD00142321
InChI nøgle GVVCHDNSTMEUCS-MUGJNUQGSA-N
Synonym ethyl-duphos, s,s, unii-fri8026kma, s,s-et-duphos, fri8026kma, +-1,2-bis 2s,5s-2,5-diethylphospholano benzene, +-duphos, 2s,5s-1-2-2s,5s-2,5-diethylphospholan-1-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, s,s-ethyl-duphos
PubChem CID 5702640
IUPAC navn (2S,5S)-1-[2-[(2S,5S)-2,5-diethylphospholan-1-yl]phenyl]-2,5-diethylphospholan
SMIL CCC1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3C(CCC3CC)CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diethyl-1-phospholanyl]benzene
Tæthed 1.01
Brydningsindeks 1.581
Mængde 1 g
Beilstein 4814174
Følsomhed Air Sensitive
Optisk rotation +265° (c=1 in Hexane)
Formel vægt 362.47
Procent renhed ≥97%