Få mere at vide
(-)-1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diphenylphospholano)ethan, 95%
Artikelnummer. 15455436
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15455436 250 mg 250mg
15445436 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455436 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60046.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 528565-79-9 | C34H36P2 | 506,61 g/mol
Det bruges som ligander som DuPhos- og BPE-ligander og er yderst effektive privilegerede ligander.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som ligander som DuPhos- og BPE-ligander og er yderst effektive privilegerede ligander.
Opløselighed
Svagt opløseligt i vand.(3,2E-5 g/L) (25 °C
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 528565-79-9
Molekylær formel C34H36P2
Molekylvægt (g/mol) 506.61
MDL nummer MFCD07369027
InChI nøgle VHHAZLMVLLIMHT-DXCZPEQUNA-N
Synonym --1,2-bis 2r,5r-2,5-diphenylphospholano ethane, --1,2-bis 2r,5r-2,5-diphenylphospholano ethane,, 1,2-bis 2r,5r-2,5-diphenylphospholan-1-yl ethane, 1,1'-ethylenebis 2beta,5alpha-diphenyltetrahydro-1h-phosphole, --1,2-bis 2r,5r-2,5-diphenylphospholano ethane, kanata purity, 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-diphenylphospholan-1-yl ethyl-2,5-diphenylphospholane
PubChem CID 11420783
SMIL C(CP1[C@H](CC[C@@H]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P1[C@H](CC[C@@H]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diphenyl-1-phospholanyl]ethane
Smeltepunkt 143 °C til 147 °C
Mængde 250 mg
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand. (3,2E-5 g/L) (25 °C
IUPAC navn (2R,5R)-1-{2-[(2R,5R)-2,5-diphenylphospholan-1-yl]ethyl}-2,5-diphenylphospholan
Formel vægt 506.6
Procent renhed ≥97%