Få mere at vide
(-)-1,2-bis((2R,5R)-2,5-diphenylphospholan)ethan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445436
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15445436
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H60046.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 528565-79-9 | C34H36P2 | 506.61 g/mol
Det bruges som ligander som DuPhos- og BPE-ligander og er yderst effektive privilegerede ligander.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som ligander som DuPhos- og BPE-ligander og er yderst effektive privilegerede ligander.
Opløselighed
Svagt opløseligt i vand.(3,2E-5 g/L) (25 °C
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 528565-79-9
Molekylær formel C34H36P2
Molekylvægt (g/mol) 506.61
MDL nummer MFCD07369027
InChI nøgle VHHAZLMVLLIMHT-DXCZPEQUNA-N
Synonym --1,2-bis 2r,5r-2,5-diphenylphospholano ethane, --1,2-bis 2r,5r-2,5-diphenylphospholano ethane,, 1,2-bis 2r,5r-2,5-diphenylphospholan-1-yl ethane, 1,1'-ethylenebis 2beta,5alpha-diphenyltetrahydro-1h-phosphole, --1,2-bis 2r,5r-2,5-diphenylphospholano ethane, kanata purity, 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-diphenylphospholan-1-yl ethyl-2,5-diphenylphospholane
PubChem CID 11420783
SMIL C(CP1[C@H](CC[C@@H]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P1[C@H](CC[C@@H]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diphenyl-1-phospholanyl]ethane
Smeltepunkt 143°C to 147°C
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.(3.2E-5 g/L) (25°C
IUPAC navn (2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-diphenylphospholan-1-yl]ethyl]-2,5-diphenylphospholan
Formel vægt 506.6
Procent renhed ≥97%