Få mere at vide
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ethane, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15455456
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15455456 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15455456 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60071.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129648-07-3
Molekylær formel C14H28P2
Molekylvægt (g/mol) 258.326
MDL nummer MFCD01073770
InChI nøgle IRCDUOCGSIGEAI-AAVRWANBSA-N
Synonym r,r-me-bpe, unii-1ls1afh1f1, 1ls1afh1f1, +-1,2-bis 2r,5r-2,5-dimethylphospholano ethane, s,s-me-en-duphos, me-bpe, r,r, r,r-me-bpe mi, r,r-me-bpe, +, 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-dimethylphospholan-1-yl ethyl-2,5-dimethylphospholane
PubChem CID 2734555
IUPAC navn (2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholan-1-yl]ethyl]-2,5-dimethylphospholane
SMIL CC1CCC(P1CCP2C(CCC2C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ethane
Tæthed 0.94
Kogepunkt 64°C to 67°C (0.06 mmHg)
Brydningsindeks 1.534
Mængde 1 g
FN nummer UN2845
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 258.32
Procent renhed ≥97%