Få mere at vide
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-fosfolilanyl]benzen, 97+%
Artikelnummer. 15475866
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15475866 250 mg 250mg
15465866 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475866 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60592.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1626.89 DKK
    1463.65 DKK / 250mg
    Spare 163.24 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 147253-67-6 | C18H28P2 | 306,37 g/mol
1,2-bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzen er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges som yderst effektive privilegerede ligander.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,2
-bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzen er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges som yderst effektive privilegerede ligander.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares væk fra luft. Opbevares under tør inert gas. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147253-67-6
Molekylær formel C18H28P2
Molekylvægt (g/mol) 306.37
MDL nummer MFCD00142336
InChI nøgle AJNZWRKTWQLAJK-KLHDSHLOSA-N
Synonym r,r-me-duphos, methyl-duphos, r,r, r,r-methyl-duphos, unii-h5w03d1haq, h5w03d1haq, --1,2-bis 2r,5r-2,5-dimethylphospholano benzene, r,r-meduphos, methyl-duphos,-, 2r,5r-me-duphos
PubChem CID 2734551
IUPAC navn (2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholan-1-yl]phenyl]-2,5-dimethylphospholan
SMIL CC1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3C(CCC3C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene
Smeltepunkt 66 °C til 76 °C
Mængde 250 mg
Beilstein 4810602
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 306.36
Procent renhed ≥97%