Få mere at vide
1,2-bis((2R,5R)-2,5-diisopropylphospholan)benzen(cyclooctadien)rhodium(I)tetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10331150 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10331150 250 mg 250mg
10047999 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10331150 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435202500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 569650-64-2
Molekylær formel C34H56BF4P2Rh
Molekylvægt (g/mol) 716.48
MDL nummer MFCD07369039
InChI nøgle AXLKBYDAACXFBH-KFORCWLUNA-N
Synonym 1,2-bis 2r,5r-2,5-diisopropylphospholano benzene 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, r,r-i-pr-duphos-rh, +-1,2-bis 2r,5r-2,5-di-i-propylphospholano benzene 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate
PubChem CID 12964416
IUPAC navn λ1-rhodium(1+)(1Z,5Z)-cycloocta-1,5-dien (2S,5S)-1-{2-[(2S,5S)-2,5-bis(propan-2-yl)phospholan-1-yl]phenyl}-2,5-bis(propan-2-yl)phosphoralanuid-trafluorobyl)
SMIL [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C(C)C)P1C1=CC=CC=C1P1[C@@H](CC[C@H]1C(C)C)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Bis((2R,5R)-2,5-Diisopropylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Brun til gul
Elementær analyse 54,7 til 59,3 % C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 716.48
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver