Få mere at vide
1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diethylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10535490 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10535490 250 mg 250mg
10812261 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10535490 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435182500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 228121-39-9 | Molecular Formula: C30H48BF4P2Rh | Molecular Weight: 660.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 228121-39-9
Molekylær formel C30H48BF4P2Rh
Molekylvægt (g/mol) 660.37
MDL nummer MFCD01862464
InChI nøgle DSYBEQKPSKLNMC-RTXTXWNLNA-N
PubChem CID 11549211
IUPAC navn cyclooctan;(2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-diethylphospholan-1-yl]phenyl]-2,5-diethylphospholan;rhodium;tetrafluorborat
SMIL [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.CC[C@@H]1CC[C@@H](CC)P1C1=C(C=CC=C1)P1[C@H](CC)CC[C@H]1CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Bis((2R,5R)-2,5-Diethylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Brun til Orange
Elementær analyse 52,4 til 56,8 % C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 660.37
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver