Få mere at vide
(-)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethyl-1-phospholanyl]benzen, 97+%
Artikelnummer. 15495776
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495776 250 mg 250mg
15485776 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495776 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60470.MD
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 136705-64-1 | C22H36P2 | 362,478 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136705-64-1
Molekylær formel C22H36P2
Molekylvægt (g/mol) 362.478
MDL nummer MFCD00142335
InChI nøgle GVVCHDNSTMEUCS-UAFMIMERSA-N
Synonym ethyl-duphos, r,r, r,r-ethyl-duphos, unii-7n2eb15paq, --1,2-bis 2r,5r-2,5-diethylphospholano benzene, r,r-et-duphos, 7n2eb15paq, --duphos, r,r-et-duphos mi, 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-diethylphospholan-1-yl phenyl-2,5-diethylphospholane
PubChem CID 2734549
IUPAC navn (2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-diethylphospholan-1-yl]phenyl]-2,5-diethylphospholan
SMIL CCC1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3C(CCC3CC)CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethyl-1-phospholanyl]benzene
Tæthed 1.01
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.6
Mængde 250 mg
Beilstein 4814174
Følsomhed Luftfølsom
Optisk rotation −265° (c=1 i hexan)
Formel vægt 362.47
Procent renhed ≥97%