missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane |
| CAS | 52411-34-4 |
| Molekylær formel | C14 H16 N2 O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O2/c15-11-5-1-3-7-13(11)17-9-10-18-14-8-4-2-6-12(14)16/h1-8H,9-10,15-16H2 |
| SMIL | Nc1ccccc1OCCOc2ccccc2N |
| IUPAC navn | 2-[2-(2-aminophenoxy)ethoxy]aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.29 |
| Formel vægt | 244.1212 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?