Få mere at vide
1,2-Bis(2-aminophenoxy)-ethan-N,N,N',N'-tetraeddikesyre, tetranatriumsalthydrat, 95%
Artikelnummer. 10321491 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10321491 5 g Glasflaske 5g
10065670 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10321491 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 401650050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 336624-09-0 | C22H20N2Na4O10 | 564,37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chelation/komplekseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 336624-09-0
Molekylær formel C22H20N2Na4O10
Molekylvægt (g/mol) 564.37
MDL nummer MFCD02683087
InChI nøgle ZWSMLJACYSGFKD-UHFFFAOYSA-J
Synonym BAPTA tetrasodium salt
IUPAC navn tetranatrium 2-{[2-(2-{2-[bis(carboxylatomethyl)amino]phenoxy}ethoxy)phenyl](carboxylatomethyl)amino}acetat
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CC([O-])=O)C1=C(OCCOC2=C(C=CC=C2)N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)C=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Bis(2-aminophenoxy)-ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (Kompleksometri)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 564.36
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver