missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2-Bis(2,4,6-tribromophenoxy)ethane, TRC

Artikelnummer. 30135327
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135327 1 g
30132493 10 g
17902895 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135327 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5854251G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 37853-59-1
Molekylær formel C14 H8 Br6 O2
Molekylvægt (g/mol) 687.64
Synonym 1,1'-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]bis[2,4,6-tribromobenzene], 1,2-Bis(2,4,6-tribromophenoxy)ethane, BTBPE, FF 680, FI 680, FM 680, FireMaster 680, FireMaster FF 680
IUPAC navn 1,3,5-tribromo-2-[2-(2,4,6-tribromophenoxy)ethoxy]benzene
SMIL Brc1cc(Br)c(OCCOc2c(Br)cc(Br)cc2Br)c(Br)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2-Bis(2,4,6-tribromophenoxy)ethane
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H8Br6O2/c15-7-3-9(17)13(10(18)4-7)21-1-2-22-14-11(19)5-8(16)6-12(14)20/h3-6H,1-2H2
Formel vægt 681.5625
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.