missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[1-(2-Benzyloxymethyl-pyrrolidine-1-carbonyl)-2-methyl-propyl]-carbamic Acid tert-Butyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30339619
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30339619 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30339619 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2867005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(2-Benzyloxymethyl-pyrrolidine-1-carbonyl)-2-methyl-propy
CAS 1217630-30-2
Molekylær formel C22 H34 N2 O4
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C22H34N2O4/c1-16(2)19(23-21(26)28-22(3,4)5)20(25)24-13-9-12-18(24)15-27-14-17-10-7-6-8-11-17/h6-8,10-11,16,18-19H,9,12-15H2,1-5H3,(H,23,26)
SMIL CC(C)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)N1CCCC1COCc2ccccc2
IUPAC navn tert-butyl N-[3-methyl-1-oxo-1-[2-(phenylmethoxymethyl)pyrrolidin-1-yl]butan-2-yl]carbamate
Molekylvægt (g/mol) 390.52
Formel vægt 390.2519
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.