Få mere at vide
1,2-Benzisoxazol, TRC
Artikelnummer. 30346619
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30346619 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30346619 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB13028350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Benzisoxazole
CAS 271-95-4
Molekylær formel C7H5NO
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5NO/c1-2-4-7-6(3-1)5-8-9-7/h1-5H
SMIL o1ncc2ccccc12
IUPAC navn 1,2-benzoxazol
Molekylvægt (g/mol) 119.12
Formel vægt 119.0371