Få mere at vide
1,2-Benzisoxazol, 95%
Artikelnummer. 11461007
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461007 1 g 1g
11471007 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11461007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23400.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-07-2026
CAS: 271-95-4 | C7H5NO | 119,123 g/mol
1,2-Benzisoxazol-derivat zonisamid er et nyt antiepileptisk lægemiddel og er effektivt til behandling af partielle anfald. 1,2-Benzisoxazol er et potentielt substrat for aldehydoxidase fra kaninlever. Det bruges til at fremstille 5-nitro-benzo[d]isoxazol. Det er involveret i fremstillingen af lægemidler (antiepileptika og antipsykotika).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i vand. 4,1 mg°
/ml i vand ved 25 C.
Bemærkninger
Lysfølsom. Opbevares ved 4 °C. Opbevares i mørke. Inkompatibel med lys og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 271-95-4
Molekylær formel C7H5NO
Molekylvægt (g/mol) 119.123
MDL nummer MFCD00005852
InChI nøgle KTZQTRPPVKQPFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-benzisoxazole, benzo d isoxazole, indoxazene, benzisoxazole, benz d isoxazole, 4,5-benzisoxazole, 1-oxa-2-aza-1h-indene, benzoisoxazole, indoxazine, isoindoxazine
PubChem CID 71073
ChEBI CHEBI:51554
IUPAC navn 1,2-benzoxazol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=NO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Benzisoxazole
Tæthed 1.169
Kogepunkt 90°C to 92°C (15 mmHg)
Flammepunkt 86°C (186°F)
Brydningsindeks 1.562
Mængde 1 g
Beilstein 2154
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water. 4.1mg/mL in water at 25°C
Formel vægt 119.12
Procent renhed 97%