Få mere at vide
1,2-Benzisoxazol-3-metansulfonat natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30138265
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138265 1 g
30132874 10 g
30010756 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138265 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2019501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73101-64-1
Molekylær formel C8 H6 N O4 S . Na
Molekylvægt (g/mol) 235.19
Synonym 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonic acid, sodium salt (1:1), 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonic acid sodium salt, 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonic acid, sodium salt (9CI), Sodium 1,2-benzisoxazole-3-methanesulfonate
IUPAC navn natrium; 1,2-benzoxazol-3-ylmethanesulfonat
SMIL [Na+].[O-]S(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonate, Sodium Salt
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H7NO4S.Na/c10-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-9-7;/h1-4H,5H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Formel vægt 234.9915