Få mere at vide
1,2-Benzisoxazol-3-yleddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30337348
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30337348 1 g
1 options
Artikelnummer. 30337348 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2019601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Benzisoxazol-3-ylacetic Acid
CAS 4865-84-3
Molekylær formel C9 H7 N O3
Mængde 1 g
Synonym 1,2-Benzisoxazole-3-acetic acid, (1,2-Benzoxazol-3-yl)acetic acid, (Benzo[d]isoxazol-3-yl)acetic acid, 1,2-Benzisoxazol-3-ylacetic acid, 2-(Benzisoxazol-3-yl)acetic acid, 2-(Benzo[d]isoxazol-3-yl)acetic acid, Benzisoxazol-3-ylacetic acid, NSC 179803
InChI formel InChI=1S/C9H7NO3/c11-9(12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H,11,12)
SMIL OC(=O)Cc1noc2ccccc12
IUPAC navn 2-(1,2-benzoxazol-3-yl)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 177.16
Formel vægt 177.0426