Få mere at vide
1,2-Benzisoxazol-3-yleddikesyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17952416
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17952416 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17952416 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1379.040025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1,2-Benzisoxazol-3-yleddikesyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Benzisoxazol-3-ylacetic Acid
CAS 4865-84-3
Analyt- eller komponentnavne 1,2-Benzisoxazol-3-ylacetic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H7 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1,2-Benzisoxazole-3-acetic acid, (1,2-Benzoxazol-3-yl)acetic acid, (Benzo[d]isoxazol-3-yl)acetic acid, 1,2-Benzisoxazol-3-ylacetic acid, 2-(Benzisoxazol-3-yl)acetic acid, 2-(Benzo[d]isoxazol-3-yl)acetic acid, Benzisoxazol-3-ylacetic acid, NSC 179803
InChI formel InChI=1S/C9H7NO3/c11-9(12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H,11,12)
SMIL OC(=O)Cc1noc2ccccc12
IUPAC navn 2-(1,2-benzoxazol-3-yl)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 177.16
Mængde 25 mg
Formel vægt 177,0426 g/mol