Få mere at vide
1,2-Benzisoxazol-3-amin, TRC
Artikelnummer. 30346675
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30346675 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30346675 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB535183100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Benzisoxazol-3-amine
CAS 36216-80-5
Molekylær formel C7H6N2O
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6N2O/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)10-9-7/h1-4H,(H2,8,9)
SMIL N=C1NOc2ccccc12
IUPAC navn 1,2-benzoxazol-3-amin
Molekylvægt (g/mol) 134.13
Formel vægt 134.048