Få mere at vide
1,2-benzisoxazol-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15214894 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15214894 5 g Glasflaske 5g
15234894 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15214894 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451710050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 36216-80-5
Molekylær formel C7H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 134.14
InChI nøgle NLMVYUBGWZWUGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-benzisoxazol-3-amine, benzo d isoxazol-3-amine, 3-amino-1,2-benzisoxazole, benzo d isoxazol-3-ylamine, 1,2-benzoisoxazol-3-amine, benzo d isoxazole-3-ylamine, aminobenzisoxazole, amino-benzoisoxazole, zlchem 93, 3-aminobenzisoxazole
PubChem CID 2779749
IUPAC navn 1,2-benzoxazol-3-amin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=NO2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Benzisoxazol-3-amine
Smeltepunkt 110 °C til 112 °C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 134.14
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Benzisoxazol-3-amine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.