Få mere at vide
1,2-Benzisoxazol-3(2H)-one, 96%
Artikelnummer. 11449610
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449610 1 g 1g
11439610 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449610 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50899.03
CAS: 21725-69-9 | C7H5NO2 | 135,122 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21725-69-9
Molekylær formel C7H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 135.122
MDL nummer MFCD00125030
InChI nøgle QLDQYRDCPNBPII-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo d isoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3-ol, 3-hydroxybenzisoxazole, 3-hydroxy-1,2-benzisoxazole, 1,2-benzisoxazolin-3-one, 1,2-benzisoxazol-3-ol 8ci, 2h-1,2-benzoxazol-3-one, benzisoxazolone
PubChem CID 210830
IUPAC navn 1,2-benzoxazol-3-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Benzisoxazol-3(2H)-one
Smeltepunkt 137 °C til 140 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 1 g
Formel vægt 135.12
Procent renhed 96%