Få mere at vide
1,2-Benzisothiazol-3-one, 97%
Artikelnummer. 15486958
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15486958 25 g 25g
15476958 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486958 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60492.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 2634-33-5 | C7H5NOS | 151,183 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser Det er et antimikrobielt middel og et farmaceutisk mellemprodukt
.
Opløselighed Opløselig i dichlormethan, dimethylsulfoxid
, methanol.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2634-33-5
Molekylær formel C7H5NOS
Molekylvægt (g/mol) 151.183
MDL nummer MFCD00127753
InChI nøgle DMSMPAJRVJJAGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-benzisothiazol-3 2h-one, 1,2-benzisothiazolin-3-one, benzisothiazolone, proxel, benzo d isothiazol-3 2h-one, 1,2-benzisothiazoline-3-one, benzisothiazolinone, proxel pl, benzo d isothiazol-3-one, 2,3-dihydro-1,2-benzothiazol-3-one
PubChem CID 17520
ChEBI CHEBI:167099
IUPAC navn 1,2-benzothiazol-3-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Benzisothiazol-3-one
Smeltepunkt 154°C to 158°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3077
Opløselighedsinformation Soluble in dichloromethane,dimethyl sulfoxide,methanol.
Formel vægt 151.19
Procent renhed 97%