Få mere at vide
1,2-Benzisothiazol-3-one, 97%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
.
Opløselighed Opløselig i dichlormethan, dimethylsulfoxid
, methanol.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Benzisothiazol-3-one |
| Smeltepunkt | 154 °C til 158 °C |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i dichlormethan, dimethylsulfoxid og methanol. |
| Formel vægt | 151.19 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver eller pulver |
Sikkerhed og håndtering
- 1,2-Benzisothiazol-3-one
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one