Få mere at vide
1,2-Benzenedithiol, 97%
Artikelnummer. 11397646
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397646 1 g 1g
11317656 250 mg 250mg
11307656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397646 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11253.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1173.00 DKK
    960.65 DKK / 1g
    Spare 212.35 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 17534-15-5 | C6H6S2 | 142,23 g/mol
1,2-Benzendithiol bruges til fremstilling af schiff-base, som bruges til at fremstille nye serier af kobber(II)- og zink(II)-komplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,2-Benzendithiol bruges til fremstilling af schiff-base, som bruges til at fremstille nye serier
af kobber(II)- og zink(II)-komplekser.
Opløselighed
Opløseligt i vand, benzen, ethanol, diethylether, ethylacetat.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17534-15-5
Molekylær formel C6H6S2
Molekylvægt (g/mol) 142.23
MDL nummer MFCD00004835
InChI nøgle JRNVQLOKVMWBFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-benzenedithiol, benzenedithiol, 1,2-dimercaptobenzene, dithiocatechol, dimercaptobenzene, o-benzenedithiol, acmc-209e9y, 1,2-benzenedithiol 9ci, benzene-1,2-dithiol
PubChem CID 69370
IUPAC navn benzen-1,2-dithiol
SMIL SC1=C(S)C=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Benzenedithiol
Smeltepunkt 21 °C til 25 °C
Tæthed 1.236
Kogepunkt 239 °C
Flammepunkt 103 °C (95 °C)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.658
Mængde 1 g
FN nummer UN3335
Beilstein 636154
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, benzen, ethanol, diethylether, ethylacetat.
Formel vægt 142.24
Procent renhed 97%