Få mere at vide
1,2-benzendithiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317656
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mængde unitSize
11317656 250 mg 250mg
11397646 1 g 1g
11307656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11317656 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11253.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 17534-15-5 | C6H6S2 | 142.23 g/mol
1,2-Benzendithiol bruges til fremstilling af schiff-base, som bruges til at fremstille nye serier af kobber(II)- og zink(II)-komplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,2-Benzendithiol bruges til fremstilling af schiff-base, som bruges til at fremstille nye serier
af kobber(II)- og zink(II)-komplekser.
Opløselighed
Opløseligt i vand, benzen, ethanol, diethylether, ethylacetat.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17534-15-5
Molekylær formel C6H6S2
Molekylvægt (g/mol) 142.23
MDL nummer MFCD00004835
InChI nøgle JRNVQLOKVMWBFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-benzenedithiol, benzenedithiol, 1,2-dimercaptobenzene, dithiocatechol, dimercaptobenzene, o-benzenedithiol, acmc-209e9y, 1,2-benzenedithiol 9ci, benzene-1,2-dithiol
PubChem CID 69370
IUPAC navn benzen-1,2-dithiol
SMIL SC1=C(S)C=CC=C1
Spécification
Kemisk navn eller materiale 1,2-Benzenedithiol
Smeltepunkt 21°C to 25°C
Tæthed 1.236
Kogepunkt 239°C
Flammepunkt 103°C (217°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.658
Mængde 250 mg
FN nummer UN3335
Beilstein 636154
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water,benzene,ethanol,diethyl ether,ethyl acetate.
Formel vægt 142.24
Procent renhed 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.