Få mere at vide
1,2-benzendithiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307656
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 11307656
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11253.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 17534-15-5 | C6H6S2 | 142.23 g/mol
1,2-Benzendithiol bruges til fremstilling af schiff-base, som bruges til at fremstille nye serier af kobber(II)- og zink(II)-komplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,2-Benzendithiol bruges til fremstilling af schiff-base, som bruges til at fremstille nye serier
af kobber(II)- og zink(II)-komplekser.
Opløselighed
Opløseligt i vand, benzen, ethanol, diethylether, ethylacetat.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17534-15-5
Molekylær formel C6H6S2
Molekylvægt (g/mol) 142.23
MDL nummer MFCD00004835
InChI nøgle JRNVQLOKVMWBFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-benzenedithiol, benzenedithiol, 1,2-dimercaptobenzene, dithiocatechol, dimercaptobenzene, o-benzenedithiol, acmc-209e9y, 1,2-benzenedithiol 9ci, benzene-1,2-dithiol
PubChem CID 69370
IUPAC navn benzen-1,2-dithiol
SMIL SC1=C(S)C=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Benzenedithiol
Smeltepunkt 21°C to 25°C
Tæthed 1.236
Kogepunkt 239°C
Flammepunkt 103°C (217°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.658
Mængde 5 g
FN nummer UN3335
Beilstein 636154
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water,benzene,ethanol,diethyl ether,ethyl acetate.
Formel vægt 142.24
Procent renhed 97%