Få mere at vide
1,2-benzenedithiol (>85%), TRC
Artikelnummer. 30341765
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30341765 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30341765 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB130450500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Benzenedithiol
CAS 17534-15-5
Molekylær formel C6H6S2
Mængde 500 mg
Synonym 1,2-Dimercaptobenzene, Dithiopyrocatechol, NSC 623558, Phenylene-1,2-dithiol, o-Dimercaptobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H6S2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
SMIL Sc1ccccc1S
IUPAC navn Benzen-1,2-dithiol
Molekylvægt (g/mol) 142.24
Formel vægt 141.9911