Få mere at vide
1,2-Benzendisulfonylchlorid
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Benzenedisulfonyl chloride |
| Smeltepunkt | 140 °C til 146 °C |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Formel vægt | 275.13 |