Få mere at vide
1,2-Benzenedisulfonyl chloride
Artikelnummer. 11315359
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11315359 1 g 1g
11325359 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315359 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50375.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6461-76-3 | C6H4Cl2O4S2 | 275.114 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6461-76-3
Molekylær formel C6H4Cl2O4S2
Molekylvægt (g/mol) 275.114
MDL nummer MFCD00059836
InChI nøgle YBGQXNZTVFEKEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene-1,2-disulfonyl dichloride, 1,2-benzenedisulfonyl dichloride, o-benzenedisulfonyl chloride, 1,2-benzenedisulfonyldichloride, 1,2-benzenedisulfonyl chloride, acmc-209nnc, benzenedisulfonyl chloride, benzenedisulfonyl dichloride, benzene-1,2-disulfochloride, 1,2-benzenedisulphonyl chloride
PubChem CID 246432
IUPAC navn benzen-1,2-disulfonylchlorid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)S(=O)(=O)Cl)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Benzenedisulfonyl chloride
Smeltepunkt 140°C to 146°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Formel vægt 275.13