missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2-Benzenedicarboxylic Acid, Mixed Decyl, Hexyl and Octyl Diesters(1:1:1 Mixture of B185420 and D228455 and D228460), TRC

Artikelnummer. 30340300
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30340300 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30340300 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB185525250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, mixed decyl-hexyl-octyl diester
CAS 68648-93-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12 H14 O4
Mængde 250 mg
Synonym Phthalic acid, mixed decyl-hexyl-octyl diester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters
SMIL O=C(OCCCCCCCC)C1=CC=CC=C1C(OCCCCCC)=O.O=C(OCCCCCCCCCC)C2=CC=CC=C2C(OCCCCCC)=O.O=C(OCCCCCCCCCC)C3=CC=CC=C3C(OCCCCCCCC)=O
Molekylvægt (g/mol) 222.23
Formel vægt 222.0892
Procent renhed >95
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.