missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2-Benzenedicarboxylic Acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters (1:1:1 Mixture of B185420 and, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, mixed decyl-hexyl-octyl diester |
| CAS | 68648-93-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Phthalic acid, mixed decyl-hexyl-octyl diester |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H14 O4 |
| Synonym | Phthalic acid, mixed decyl-hexyl-octyl diester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | O=C(OCCCCCCCC)C1=CC=CC=C1C(OCCCCCC)=O.O=C(OCCCCCCCCCC)C2=CC=CC=C2C(OCCCCCC)=O.O=C(OCCCCCCCCCC)C3=CC=CC=C3C(OCCCCCCCC)=O |
| Industry Type | Forensics |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?