Få mere at vide
1,2-Benzenedicarboxylic Acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters (1:1:1 Mixture of B185420 and, TRC
Artikelnummer. 30179534
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30179534 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30179534 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB185525100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, mixed decyl-hexyl-octyl diester
CAS 68648-93-1
Analyt- eller komponentnavne Phthalic acid, mixed decyl-hexyl-octyl diester
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H14 O4
Synonym Phthalic acid, mixed decyl-hexyl-octyl diester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters
Løsningstype Neat
SMIL O=C(OCCCCCCCC)C1=CC=CC=C1C(OCCCCCC)=O.O=C(OCCCCCCCCCC)C2=CC=CC=C2C(OCCCCCC)=O.O=C(OCCCCCCCCCC)C3=CC=CC=C3C(OCCCCCCCC)=O
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 222.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 222.0892
Procent renhed >95%