Få mere at vide
1,2-Benzenedicarboxylic Acid, Dipentylester, Branched and Linear, TRC
Artikelnummer. 30179431
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179431 5 mg
30179008 25 mg
30179263 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30179431 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1893105MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84777-06-0
Molekylær formel C18 H26 O4
Molekylvægt (g/mol) 306.4
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester, branched and linear, Dipentyl phthalate branched and linear, Phthalic acid, n-pentyl-isopentyl ester (mixture of isomers)
IUPAC navn dipentan-2-yl benzene-1,2-dicarboxylate
SMIL CCCC(C)OC(=O)c1ccccc1C(=O)OC(C)CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dipentyl phthalate (mix of isomers)
Analyt- eller komponentnavne Dipentyl phthalate (mix of isomers)
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C18H26O4/c1-5-9-13(3)21-17(19)15-11-7-8-12-16(15)18(20)22-14(4)10-6-2/h7-8,11-14H,5-6,9-10H2,1-4H3
Løsningstype Neat
Industry Type Forensics
Mængde 5 mg
Formel vægt 306.18
Procent renhed >95%