Få mere at vide
1,2-Benzenedicarboxylic Acid Di-C6,8,10-alkyl Esters(1:1:1 Mixture of D446490 and D481750 and D439395, by weight), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, bis-C6-C10-alkyl ester |
| CAS | 68515-51-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 H14 O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Phthalic acid, bis-C6-C10-alkyl Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl Esters |
| SMIL | O=C(OCCCCCC)C1=CC=CC=C1C(OCCCCCC)=O.O=C(OCCCCCCCC)C2=CC=CC=C2C(OCCCCCCCC)=O.O=C(OCCCCCCCCCC)C3=CC=CC=C3C(OCCCCCCCCCC)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.34 |
| Formel vægt | 222.0892 |
| Procent renhed | >95 |