Få mere at vide
1,2-Benzenedicarboxylic Acid-d4 1-(4-Hydroxybutyl) Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid-d4 1-(4-Hydroxybutyl) Ester |
| CAS | 1346600-32-5 |
| Molekylær formel | C12H10D4O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic Acid Mono(4-hydroxybutyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O5/c13-7-3-4-8-17-12(16)10-6-2-1-5-9(10)11(14)15/h1-2,5-6,13H,3-4,7-8H2,(H,14,15)/i1D,2D,5D,6D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCO)c(C(=O)O)c1[2H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(4-hydroxybutoxycarbonyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.26 |
| Formel vægt | 242.1092 |